Learn More
7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030706
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15414137
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31534.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 26215-14-5 | C8H8N2O2 | 164.164 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26215-14-5
Summenformel C8H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.164
MDL-Nummer MFCD03425794
InChI-Schlüssel RUZXDTHZHJTTRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-amino-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 7-amino-2h-1,4-benzoxazin-3 4h one, 7-amino-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 7-amino-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 7-amino-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one,7-amino, 7-amino-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 7-amino-2h,4h-benzo e 1,4-oxazin-3-one, librarion l544
PubChem CID 2764182
IUPAC-Name 7-Amino-4H-1,4-Benzoxazin-3-on
SMILES C1C(=O)NC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Schmelzpunkt 220°C to 222°C
Menge 250 mg
Formelmasse 164.17
Reinheit (%) 97%