Learn More
7-Amino-3-(1-pyridylmethyl)-3-cephem-4-carbonsäurehydroiodid, TRC
Artikelnummer. 30340176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340176 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340176 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63258010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (6R,7R)-7-Amino-8-oxo-3-[(pyridin-1-ium-1-yl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate Hydroiodide
CAS 100988-63-4
Summenformel C13H14IN3O3S
Menge 10 mg
Synonym 1-[[(6R,7R)-7-Amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-pyridinium Inner Salt Hydroiodide, (6R-trans)-1-[(7-Amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo
InChI-Formel InChI=1S/C13H13N3O3S.HI/c14-9-11(17)16-10(13(18)19)8(7-20-12(9)16)6-15-4-2-1-3-5-15;/h1-5,9,12H,6-7,14H2;1H/t9-,12-;/m1./s1
SMILES [H][C@@]1([C@]([H])(N)C2=O)N2C(C(O)=O)=C(C[N+]3=CC=CC=C3)CS1.[I-]
IUPAC-Name 1-(((6R,7R)-7-Amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)pyridin-1-iumiodid
Molekulargewicht (g/mol) 419.24
Formelmasse 418.98