Learn More
7-Amino-4-Methylcoumarin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477257 1 g 1 Gramm
11384629 250 mg 250 Milligramm
11487257 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15017.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 26093-31-2 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
Used as matrix for analysis of monosulfated disaccharides and as a co-matrix with 6-aza-2-thiothymidine for sulfated neutral and salivated tri-and tetrasaccharides. Reagent for preparing new fluorogenic AMC-based substrates for cystine amino peptidase (and other hydrolases). Also used as reference compound in the enzyme assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Matrix für die Analyse monosulfater Disaccharide und als Co-Matrix mit 6-Aza-2-thiothymidin für sulfatierte neutrale und salivierte Tri- und Tetrasaccharide verwendet. Reagenz zur Herstellung neuer fluoreszierender AMC-basierter Substrate für die Cystinaminopeptidase (und andere Hydrolasen). Wird auch als Referenzsubstanz im Enzymassay verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton (10 mg/ml), Dimethylsulfoxid (10 mg/ml) und Dimethylformamid.
Hinweise
Lichtempfindlich, im Dunkeln aufbewahren. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26093-31-2
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD00006868
InChI-Schlüssel GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-amino-4-methylcoumarin, coumarin 120, 7-amino-4-methyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-methyl, coumarin, 7-amino-4-methyl, 4-methyl-7-aminocoumarin, 7-amino-4-methyl-chromen-2-one, unii-ocy3jct44x, ccris 4961, ocy3jct44x
PubChem CID 92249
ChEBI CHEBI:51771
IUPAC-Name 7-Amino-4-Methylchromen-2-on
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Amino-4-methylcoumarin
Schmelzpunkt 225°C to 228°C
Menge 1 g
Beilstein 142231
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone (10mg/ml) dimethyl sulfoxide (10mg/ml) and dimethylformamide.
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 98%