Learn More
7-Amino-4-methylcoumarin, Laser Grade 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10025790 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10025790 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10025790 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 405555000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Amino-4-methylcoumarin
Namenshinweis 99%
CAS 26093-31-2
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H9NO2
MDL-Nummer MFCD00006868
Menge 500 mg
Beilstein 18, V,11, 445
Synonym 7-amino-4-methylcoumarin, coumarin 120, 7-amino-4-methyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-methyl, coumarin, 7-amino-4-methyl, 4-methyl-7-aminocoumarin, 7-amino-4-methyl-chromen-2-one, unii-ocy3jct44x, ccris 4961, ocy3jct44x
InChI-Schlüssel GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
IUPAC-Name 7-amino-4-methyl-2H-chromen-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
PubChem CID 92249
ChEBI CHEBI:51771
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte Rein
Physikalische Form Crystalline Powder