Learn More
7-Amino-4-(Trifluormethyl)cumarin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408337 0.25 g 0.25 Gramm
11498327 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18400.01
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 53518-15-3 | C10H6F3NO2 | 229.158 g/mol
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin is used in the synthesis of substrates for the fluorometric assay of proteolytic enzymes in biological fluids. It is suitable as laser dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Amino-4-(trifluoromethyl)cumarin wird zur Synthese von Substraten für den fluorometrischen Assay proteolytischer Enzyme in biologischen Flüssigkeiten verwendet. Es ist als Laserfarbstoff geeignet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid (25 mg/ml), Dimethylformamid (25 mg/ml) und Methanol (25 mg/ml). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53518-15-3
Summenformel C10H6F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.158
MDL-Nummer MFCD00006858
InChI-Schlüssel JBNOVHJXQSHGRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym coumarin 151, 7-amino-4-trifluoromethyl coumarin, 7-amino-4-trifluoromethylcoumarin, 7-amino-4-trifluoromethyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-trifluoromethyl, 7-amino-4-trifluoromethyl chromen-2-one, 7-amino-4-trifluoromethyl-2-benzopyrone, 7-amino-4-trifluoromethyl-chromen-2-one, pubchem8665, maybridge1_007017
PubChem CID 100641
ChEBI CHEBI:51772
IUPAC-Name 7-Amino-4-(trifluormethyl)chromen-2-on
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)OC(=O)C=C2C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Schmelzpunkt 222°C to 223°C
Menge 0.25 g
Beilstein 4456797
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide (25mg/ml),dimethyl formamide (25mg/ml),and methanol (25mg/ml). Insoluble in water.
Formelmasse 229.16
Reinheit (%) 99%