Learn More
7-Aminocephasporansäure, TRC
Artikelnummer. 30136378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136378 50 g 50 Gramm
17952785 1 g 1 Gramm
17920435 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136378 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60341550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 957-68-6
Summenformel C10 H12 N2 O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 272.28
Synonym (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, Cefoperazone Sodium Imp. E (EP), Cefazolin Sodium Imp. H (EP), 7-ACA
IUPAC-Name (6R,7R)-3-(Ccetyloxymethyl)-7-Amino-8-Oxo-5-Thia-1-Azabicyclo[4.2.0]Oct-2-en-2-Carbonsäure
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](N)C2=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2O5S/c1-4(13)17-2-5-3-18-9-6(11)8(14)12(9)7(5)10(15)16/h6,9H,2-3,11H2,1H3,(H,15,16)/t6-,9-/m1/s1
Formelmasse 272.0467