Learn More
7-Aminodesacetoxycephalosporansäure, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
7-Aminodesacetoxycephalosporansäure ist der Cefalexin-Metabolit. Sie ist ein starker Inhibitor von bakteriellen Zellwandenzymen. Sie wird für die Synthese von Cephalosporinen und für Biokonversionsstudien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), 1M-Ammoniumhydroxid (50 mg/ml) und DMSO (schwer löslich).
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
7-Aminodesacetoxycephalosporansäure ist der Cefalexin-Metabolit. Sie ist ein starker Inhibitor von bakteriellen Zellwandenzymen. Sie wird für die Synthese von Cephalosporinen und für Biokonversionsstudien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), 1M-Ammoniumhydroxid (50 mg/ml) und DMSO (schwer löslich).
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid |
| Schmelzpunkt | ∽234°C (decomposition) |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 5273616 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (partly),1M ammonium hydroxide (50mg/ml),and DMSO (Sparingly). |
| Formelmasse | 214.24 |
| Reinheit (%) | 98% |