Learn More
7-Aminodesacetoxycephalosporansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-3-2-14-7-4(9)6(11)10(7)5(3)8(12)13/h4,7H,2,9H2,1H3,(H,12,13)/t4-,7-/m1/s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Menge | 500 mg |
| Formelmasse | 214.0412 |
| Reinheit (%) | >95% |