Learn More
7-Aminoindol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13595030 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13595030 1 g Glasflasche 1 Gramm
1 options
Artikelnummer. 13595030
Marke: Thermo Scientific Acros 449000010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Aminoindole
CAS 5192-04-1
Schmelzpunkt 96°C to 100°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H8N2
Menge 1 g
Synonym 2-chloro-6-hydrazinopyridine, 2-chloro-6-hydrazinylpyridine, 6-chloro-2-pyridyl hydrazine, 6-chloro-2-pyridylhydrazine, 2 1h-pyridinone, 6-chloro-, hydrazone, pubchem12983, acmc-1awi0, 2-hydrazino-6-chloropyridine, 6-chloro-2-hydrazinopyridine, 6-chloro-2-hydrazonopyridine
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel WTFWZOSMUGZKNZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C2NC=CC2=CC=C1
IUPAC-Name 1H-Indol-7-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
PubChem CID 320004
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Aminoindole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.