Learn More
7-Aminochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Aminoquinoline |
| CAS | 580-19-8 |
| Schmelzpunkt | 80.0°C to 86.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C9H8N2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 7-aminoquinoline, 7-quinolinamine, 7-quinolylamine, quinoline, 7-amino, 7-amino-quinoline, ccris 1682, 7-quinolinamine 9ci, 7-aminequinolin, 7-aminequinoline, 7-quinolinamine acetate |
| InChI-Schlüssel | RZAUIOKDXQWSQE-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 7-Aminoquinoline
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.