Learn More
7-Azaindol-3-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456298 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15456298 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59866.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
7-Azaindol-3-Carbonsäure ist ein Reagenz für die Synthese von Azaindol-Derivaten als neue Acrosin-Hemmer und für die Gewinnung von Triazolen über regioselektive Heterozyklisierungsreaktionen. Zudem ein Reaktant für die Synthese von Azai
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Azaindole-3-carboxylic acid
CAS 156270-06-3
Schmelzpunkt 205°C to 209°C
Summenformel C8H6N2O2
MDL-Nummer MFCD07778360
Menge 1 g
Synonym 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-3-carboxylic acid, 7-azaindole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-3-carboxylicacid, pubchem20644, acmc-209zs1, ksc173s3p, 7-azaindole-3-carboxylic ..., methyl 7-azaindole-3-carboxylic acid
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel KYBIRFFGAIFLPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(NC=C2C(=O)O)N=C1
IUPAC-Name 1H-Pyrrolo[2,3-b]Pyridin-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 162.148
PubChem CID 10154191
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 95%