Learn More
7-Brom-1-chlorisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359955
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11359955 5 g
11349955 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359955 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19946.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
7-Bromo-1-chloroisoquinoline as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Brom-1-Chloroisochinolin als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 215453-51-3
Summenformel C9H5BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 242.5
MDL-Nummer MFCD04039320
InChI-Schlüssel UMSWWSIVPWVJOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1-chloro-isoquinoline, 1-chloro-7-bromoisoquinoline, isoquinoline, 7-bromo-1-chloro, acmc-209y3w
PubChem CID 6502024
IUPAC-Name 7-Brom-1-Chlorisochinolin
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN=C2Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-1-chloroisoquinoline
Schmelzpunkt 122°C to 126°C
Menge 5 g
Beilstein 8404252
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 242.5
Reinheit (%) 97%