Learn More
7-Brom-1-heptanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15440968 1 g 1 Gramm
15460968 250 mg 250 Milligramm
15450968 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54762.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.87 €
    57.65 € / 1 Gramm
    Sparen 12.22 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10160-24-4 | C7H15BrO | 195.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
7-Brom-1-heptanol wurde bei der Synthese von (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-dienoic acid und (9Z,12Z,15 E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-trienoic acid verwendet. Es kann zur Herstellung von N-substituierten [(carboxymethyl)phenoxy]ethylbenzoxazinonen als PPARγ Agonisten und Antidiabetika (Typ2 ) verwendet werden. Es kann auch zur Herstellung von Thiochroman- und Chroman-Derivaten als reine Antiöstrogene verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10160-24-4
Summenformel C7H15BrO
Molekulargewicht (g/mol) 195.1
MDL-Nummer MFCD00041708
InChI-Schlüssel MMXRRNUXCHUHOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1-heptanol, 1-heptanol, 7-bromo, 7-bromoheptanol, 7-bromoheptane-1-ol
PubChem CID 66284
IUPAC-Name 7-Bromheptan-1-ol
SMILES C(CCCO)CCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-1-heptanol
Dichte 1.269
Siedepunkt 111°C to 112°C (4 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Strukturformel Br(CH2)7OH
Brechungsindex 1.482
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 195.1
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Bromo-1-heptanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Bromo-1-heptanol