Learn More
7-Brom-1-Hepten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15431189 5 g 5 Gramm
15441189 25 g 25 Gramm
15451189 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431189 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64127.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4117-09-3 | C7H13Br | 177.09 g/mol
It is used in synthetic chemistry as an alkylating agent. Also used as a reagent in the synthesis of (R)-(+)-Lasiodiplodin, a macrolide that exhibits potent antileukemic activity against human tumors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Synthetischen Chemie als Alkylierungsmittel verwendet. Wird auch als Reagenz in der Synthese von (R)-(+)-Lasiodiplodin verwendet, einem Makrolid, das eine starke antileukämische Aktivität gegen menschliche Tumore zeigt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4117-09-3
Summenformel C7H13Br
Molekulargewicht (g/mol) 177.09
MDL-Nummer MFCD01631137
InChI-Schlüssel GNYDYUQVALBGGZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 7-Bromhept-1-en
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-1-heptene
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.162 g/mL
Siedepunkt 27°C (1 mmHg)
Flammpunkt 58°C (136°F)
Strukturformel Br(CH2)5CH=CH2
Brechungsindex 1.466
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1740861
Synonym 7-bromo-1-heptene, 1-heptene, 7-bromo, bromo-7 heptene-1, 7-bromo-heptene, 7-bromo-l-heptene, 1-bromo-6-heptene, acmc-2097en, ksc235k6r
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
SMILES C=CCCCCCBr
PubChem CID 524450
Formelmasse 177.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Bromo-1-heptene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Bromo-1-heptene