Learn More
7-Brom-1-Hepten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451189
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15451189 100 g 100 Gramm
15431189 5 g 5 Gramm
15441189 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451189 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64127.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4117-09-3 | C7H13Br | 177.09 g/mol
It is used in synthetic chemistry as an alkylating agent. Also used as a reagent in the synthesis of (R)-(+)-Lasiodiplodin, a macrolide that exhibits potent antileukemic activity against human tumors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Synthetischen Chemie als Alkylierungsmittel verwendet. Wird auch als Reagenz in der Synthese von (R)-(+)-Lasiodiplodin verwendet, einem Makrolid, das eine starke antileukämische Aktivität gegen menschliche Tumore zeigt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4117-09-3
Summenformel C7H13Br
Molekulargewicht (g/mol) 177.09
MDL-Nummer MFCD01631137
InChI-Schlüssel GNYDYUQVALBGGZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 7-Bromhept-1-en
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-1-heptene
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.162 g/mL
Siedepunkt 27°C (1 mmHg)
Flammpunkt 58°C (136°F)
Strukturformel Br(CH2)5CH=CH2
Brechungsindex 1.466
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1740861
Synonym 2-amino-1,3,5-triazine, amino-1,3,5-triazine, 2-amino-s-triazine, 1,3,5-triazine-2-ylamine, chembl89436, amino-s-triazine, s-triazine-2-amine, pubchem14498, 1,3,5 triazin-2-ylamine
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
SMILES BrCCCCCC=C
PubChem CID 20077
Formelmasse 177.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit