Learn More
7-Brom-1-hydroxyisochinolin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314775 1 g 1 Gramm
11324775 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314775 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17800.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 223671-15-6 | C9H6BrNO | 224.057 g/mol
7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline acts as a pharmaceutical intermediate. It is also used to prepare 1-amino-4-bromoisoquinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Brom- -Hydroxyisochinolin fungiert als pharmazeutisches Zwischenprodukt. Wird auch zur Herstellung von 1-amino-4-bromoisoquinolin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 223671-15-6
Summenformel C9H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 224.057
MDL-Nummer MFCD02093963
InChI-Schlüssel DSOKREQUHLPVFR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11276133
IUPAC-Name 7-Brom-2H-Isochinolin-1-on
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CNC2=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline
Schmelzpunkt 248°C to 250°C
Menge 1 g
Beilstein 8405244
Synonym 7-bromoisoquinolin-1-ol, 7-bromo-1-hydroxyisoquinoline, 7-bromoisoquinolin-1 2h-one, 1 2h-isoquinolinone, 7-bromo, 1 2h-isoquinolinone,7-bromo, 7-bromo-1,2-dihydroisoquinolin-1-one, 7-bromoisoquinolone, 7-bromoisoquinolinone, 7-bromoisocarbostyril, 7-bromo-1-isoquinolinol
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 224.06
Reinheit (%) ≥98%