missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Brom-1-hydroxyisochinolin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7047159
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11314775

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17800.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 223671-15-6 | C9H6BrNO | 224.057 g/mol

7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline acts as a pharmaceutical intermediate. It is also used to prepare 1-amino-4-bromoisoquinoline.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
7-Brom- -Hydroxyisochinolin fungiert als pharmazeutisches Zwischenprodukt. Wird auch zur Herstellung von 1-amino-4-bromoisoquinolin verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 223671-15-6
Summenformel C9H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 224.057
MDL-Nummer MFCD02093963
InChI-Schlüssel DSOKREQUHLPVFR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11276133
IUPAC-Name 7-Brom-2H-Isochinolin-1-on
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CNC2=O)Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline
Schmelzpunkt 248°C to 250°C
Menge 1 g
Beilstein 8405244
Synonym 7-bromoisoquinolin-1-ol, 7-bromo-1-hydroxyisoquinoline, 7-bromoisoquinolin-1 2h-one, 1 2h-isoquinolinone, 7-bromo, 1 2h-isoquinolinone,7-bromo, 7-bromo-1,2-dihydroisoquinolin-1-one, 7-bromoisoquinolone, 7-bromoisoquinolinone, 7-bromoisocarbostyril, 7-bromo-1-isoquinolinol
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 224.06
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt