Learn More
7-Brom-1-methyl-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10434635
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10434635 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10722214 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10434635
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC66910DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 280752-68-3
Summenformel C9H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 210.07
MDL-Nummer MFCD09879960
InChI-Schlüssel CALOMHQMSHLUJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1-methyl-1h-indole, 1h-indole,7-bromo-1-methyl, 1h-indole, 7-bromo-1-methyl, 1-methyl-7-bromoindole, 1-methyl-7-bromo-1h-indole
PubChem CID 21950069
IUPAC-Name 7-Brom-1-Methylindol
SMILES CN1C=CC2=CC=CC(Br)=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-1-methyl-1H-indole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 210.07
Reinheit (%) 97%