Learn More
7-Brom-2,3-dihydrothieno-[3,4-b][1,4]-dioxin-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11376805 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10255654 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376805 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC58101CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 879896-63-6
Summenformel C7H5BrO4S
Molekulargewicht (g/mol) 265.077
MDL-Nummer MFCD08690304
InChI-Schlüssel KIURUSHZGLZLSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 7-bromo-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 7-bromo-2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylicacid, 7-bromo-2,3-dihydro
PubChem CID 18525889
IUPAC-Name 5-Brom-2,3-Dihydrothieno-[3,4-b][1,4]Dioxin-7-Carbonsäure
SMILES C1COC2=C(SC(=C2O1)C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 265.08
Reinheit (%) 97%