Learn More
7-Brom-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416450
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416450 1 g 1 Gramm
11426450 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416450 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27563.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 90814-91-8 | C8H6BrNOS | 244.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90814-91-8
Summenformel C8H6BrNOS
Molekulargewicht (g/mol) 244.11
MDL-Nummer MFCD02660583
InChI-Schlüssel MDFPWMKBRDOSGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-bromo-2h-benzo b 1,4 thiazin-3 4h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazin-3-one, 7-bromo-2h,4h-benzo e 1,4-thiazin-3-one, 7-bromo-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-bromo, 7-bromo-4h-benzo 1,4 thiazin-3-one
PubChem CID 689065
SMILES BrC1=CC2=C(NC(=O)CS2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Schmelzpunkt 210°C to 214°C
Menge 1 g
IUPAC-Name 7-Brom-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazol-3-one
Formelmasse 244.11
Reinheit (%) 97%