Learn More
7-Brom-3,4-Dihydro-1,5-Benzodioxepin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416510
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11416510 5 g 5 Gramm
11406510 1 g 1 Gramm
11426510 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11416510
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27594.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 147644-11-9 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147644-11-9
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.073
MDL-Nummer MFCD00508291
InChI-Schlüssel AZCHNKNSOZJHSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776394
IUPAC-Name 7-Brom-3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)Br)OC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
Siedepunkt 145°C to 148°C (16 mmHg)
Flammpunkt >120°C (248°F)
Brechungsindex 1.579
Menge 5 g
Synonym 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro, acmc-1c5pl, 7-bromo-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin, 2h-1,5-benzodioxepin,7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
Formelmasse 229.07
Reinheit (%) 96%