Learn More
7-Brom-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15407568 1 g 1 Gramm
15417568 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407568 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61071.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 105679-22-9 | Molecular Formula: C8H8BrNO | Molecular Weight: 214.062 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105679-22-9
Summenformel C8H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 214.062
MDL-Nummer MFCD09056750
InChI-Schlüssel JLZUUGCTPRPFKZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18008960
IUPAC-Name 7-Brom-3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzoxazin
SMILES C1COC2=C(N1)C=CC(=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Menge 1 g
Synonym 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,7-bromo-3,4-dihydro, 2h-1,4-benzoxazine, 7-bromo-3,4-dihydro, pubchem22676, acmc-209yv4, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin
Formelmasse 214.06
Reinheit (%) 97%