Learn More
7-Brom-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Bromo-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 229.07 |
| Reinheit (%) | 97% |