Learn More
7-Brom-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10732083
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10732083 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10662243 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10732083 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC13510DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 154264-95-6
Summenformel C9H10BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 228.09
MDL-Nummer MFCD02681913
InChI-Schlüssel MQMFOFZKZBLSAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 7-bromo-3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 7-bromo-3,4-dihydro-4-methyl, 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-bromo-4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,7-bromo-3,4-dihydro-4-methyl, 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine
PubChem CID 2776405
IUPAC-Name 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
SMILES CN1CCOC2=C1C=CC(Br)=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-4-methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 228.09
Reinheit (%) 95%