Learn More
7-Brom-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2703504
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10732083 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10662243 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10732083
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC13510DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 154264-95-6
Summenformel C9H10BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 228.09
MDL-Nummer MFCD02681913
InChI-Schlüssel MQMFOFZKZBLSAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 7-bromo-3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 7-bromo-3,4-dihydro-4-methyl, 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-bromo-4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,7-bromo-3,4-dihydro-4-methyl, 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine
PubChem CID 2776405
IUPAC-Name 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
SMILES CN1CCOC2=C1C=CC(Br)=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-4-methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 228.09
Reinheit (%) 95%