Learn More
7-Bromo-5-Methyl-1-benzofuran, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10027739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10027739 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10027739 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00316DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-5-methyl-1-benzofuran
CAS 35700-48-2
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel C9H7BrO
Menge 1 g
Synonym 7-bromo-5-methylbenzofuran, 7-bromo-5-methylbenzo b furan, 7-bromo-5-methyl-benzofuran, benzofuran, 7-bromo-5-methyl
InChI-Schlüssel TZUMDTURHSPEAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C2C(=C1)C=CO2)Br
IUPAC-Name 7-Brom-5-methyl-1-benzofuran
Molekulargewicht (g/mol) 211.058
PubChem CID 21071801
Formelmasse 211.06