Learn More
7-Brom-5-Methylbenzo[b]furan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15427287 250 mg 250 Milligramm
15417287 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34347.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 35700-48-2 | C9H7BrO | 211.058 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 35700-48-2
Summenformel C9H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 211.058
MDL-Nummer MFCD11877828
InChI-Schlüssel TZUMDTURHSPEAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-5-methylbenzofuran, 7-bromo-5-methylbenzo b furan, 7-bromo-5-methyl-benzofuran, benzofuran, 7-bromo-5-methyl
PubChem CID 21071801
IUPAC-Name 7-Brom-5-methyl-1-benzofuran
SMILES CC1=CC(=C2C(=C1)C=CO2)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Menge 250 mg
Formelmasse 211.06
Reinheit (%) 97%