Learn More
7-Brom-6-chlor-7-deazapurin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15426258 1 g 1 Gramm
15436258 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59833.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22276-95-5 | Molecular Formula: C6H3BrClN3 | Molecular Weight: 232.465 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22276-95-5
Summenformel C6H3BrClN3
Molekulargewicht (g/mol) 232.465
MDL-Nummer MFCD09702029
InChI-Schlüssel OXLMTRZWMHIZBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-4-chloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7-bromo-6-chloro-7-deazapurine, 4-chloro-5-bromo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 5-bromo-4-chloro, 7-deaza-7-bromo-6-chloropurine, 5-bromo-4-chloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 5-bromo-4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7-bromo-5-chloro-2,4,9-triazabicyclo 4.3.0 nona-2,4,7,10-tetraene, pubchem14950, acmc-209zzo
PubChem CID 5380710
IUPAC-Name 5-Brom-4-Chlor-7H-Pyrrolo[2,3-d]Pyrimidin
SMILES C1=C(C2=C(N1)N=CN=C2Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-6-chloro-7-deazapurine
Schmelzpunkt 221°bis 225 °C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 232.47
Reinheit (%) 97%