Learn More
7-Brom-8-methylchinolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Bromo-8-methylquinoline |
| CAS | 809248-61-1 |
| Summenformel | C5 H2 Cl N3 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H2ClN3/c6-5-4(3-7)8-1-2-9-5/h1-2H |
| SMILES | Clc1nccnc1C#N |
| IUPAC-Name | 3-Chloropyrazin-2-Carbonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 139.542 |
| Formelmasse | 138.994 |