Learn More
7-Bromheptannitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Bromoheptanenitrile |
| Dichte | 1.266 |
| Siedepunkt | 114°C to 115°C (4 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.475 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3276 |
| Beilstein | 1748070 |
| Formelmasse | 190.09 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering