Learn More
7-Bromheptanol, TRC
Artikelnummer. 30331099
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331099 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331099 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6839601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromoheptanol
CAS 10160-24-4
Summenformel C7H15BrO
Menge 1 g
Synonym 7-Bromo-1-heptanol
InChI-Formel InChI=1S/C7H15BrO/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h9H,1-7H2
SMILES OCCCCCCCBr
IUPAC-Name 7-Bromheptan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 195.1
Formelmasse 194.0306