Learn More
7-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447567 1 g 1 Gramm
15457567 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35721.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 808744-34-5 | Molecular Formula: C7H5BrN2 | Molecular Weight: 197.035 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 808744-34-5
Summenformel C7H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.035
MDL-Nummer MFCD07778353
InChI-Schlüssel OASOJRLJBDCVNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 7-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 7-bromo, 7-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, pubchem22087, acmc-209pkg, 7-bromanylimidazo 1,2-a pyridine, 7-bromo-imidazol 1,2-a pyridine, 7-bromo-imidazo-1,2-a-pyridine
PubChem CID 15098903
IUPAC-Name 7-Bromimidazo[1,2-a]Pyridin
SMILES C1=CN2C=CN=C2C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Schmelzpunkt 118°C to 120°C
Menge 1 g
Formelmasse 197.03
Reinheit (%) 95%