Learn More
7-Bromoindol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10482895
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10482895 1 g 1 Gramm
10561824 10 g 10 Gramm
10001834 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10482895 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00800DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 51417-51-7
Summenformel C8H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 196.047
InChI-Schlüssel RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
PubChem CID 2757020
IUPAC-Name 7-Brom-1H-Indol
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-1H-indole
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 196.05
Reinheit (%) 97%