Learn More
7-Bromisatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394806 1 g 1 Gramm
11384806 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32843.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20780-74-9 | C8H4BrNO2 | 226.029 g/mol
7-bromoisatin was treated with excess PhMgBr to afford tertiary alcohol 9 in 96 % yield. Isatin oxime triflates undergo a facile fragmentation which is promoted by DBU, to form anthranilonitriles after hydrolytic work-up.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Bromoisatin wurde mit überschüssigem PhMgBr behandelt, um tertiären Alkohol 9 in 96 % Ertrag zu erhalten. Isatin-Oxime-Triflate durchlaufen eine einfache Fragmentierung, die von der DBU gefördert wird, um nach hydrolytischer Aufbereitung Anthranilonitrile zu bilden.
Löslichkeit
Schwer löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20780-74-9
Summenformel C8H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 226.029
MDL-Nummer MFCD00774354
InChI-Schlüssel OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromoisatin, 7-bromoindoline-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 7-bromo, 7-bromoindole-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-bromoindole-1h-2,3-dione, 7-bromo-2,3-indolinedione, 7-bromo isatin, 7-bromo-isatin
PubChem CID 2302353
IUPAC-Name 7-Brom-1H-indol-2,3-dion
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC(=O)C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromoisatin
Schmelzpunkt 195°C to 199°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble.
Formelmasse 226.03
Reinheit (%) 97%