Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin |
| Infrarotspektrum | Entspricht der Struktur |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 213.04 |
| Physikalische Form | Pulver |