Learn More
7-Brompyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17382491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17382491 5 g 5 Gramm
17372491 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17382491 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 468700050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 937046-98-5
Summenformel C6H5BrN4
Molekulargewicht (g/mol) 213.04
MDL-Nummer MFCD09033848
InChI-Schlüssel YGCJBESZJIGDMP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 7-bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin
SMILES NC1=NC=NN2C(Br)=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 213.04
Physikalische Form Pulver