Learn More
, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7232413 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17372491 1 g 1 Gramm
17382491 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 17372491
Marke: Thermo Scientific Acros 468700010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 937046-98-5
Summenformel C6H5BrN4
Molekulargewicht (g/mol) 213.04
MDL-Nummer MFCD09033848
InChI-Schlüssel YGCJBESZJIGDMP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 7-bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin
SMILES NC1=NC=NN2C(Br)=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 213.04
Physikalische Form Pulver