Learn More
7-(But-2-in-1-yl)-3-methyl-8-((4-methylchinazolin-2-yl)methoxy)-1-((4-methylchinazolin-2-yl)methyl)-1H-purin-2,6(3H,7H)-dion, TRC
Artikelnummer. 30336045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30336045 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336045 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB80970550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-(But-2-yn-1-yl)-3-methyl-8-((4-methylquinazolin-2-yl)methoxy)-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
CAS 2469626-53-5
Summenformel C30 H26 N8 O3
Menge 50 mg
Synonym 7-(But-2-yn-1-yl)-3-methyl-8-((4-methylquinazolin-2-yl)methoxy)-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Linagliptin Impurity
InChI-Formel InChI=1S/C30H26N8O3/c1-5-6-15-37-26-27(35-29(37)41-17-25-32-19(3)21-12-8-10-14-23(21)34-25)36(4)30(40)38(28(26)39)16-24-31-18(2)20-11-7-9-13-22(20)33-24/h7-14H,15-17H2,1-4H3
SMILES CC#CCn1c(OCc2nc(C)c3ccccc3n2)nc4N(C)C(=O)N(Cc5nc(C)c6ccccc6n5)C(=O)c14
IUPAC-Name 7-But-2-inyl-3-methyl-8-[(4-methylchinazolin-2-yl)methoxy]-1-[(4-methylchinazolin-2-yl)methyl]purin-2,6-dion
Molekulargewicht (g/mol) 546.579
Formelmasse 546.213