Learn More
7-(But-2-in-1-yl)-3-methyl-8-(methylamino)-1-((4-methylchinazolin-2-yl)methyl)-1H-purin-2,6(3H,7H)-dion, TRC
Artikelnummer. 30347154
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30347154 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347154 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB81233310MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-(But-2-yn-1-yl)-3-methyl-8-(methylamino)-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
CAS 2468656-63-3
Summenformel C21 H21 N7 O2
Menge 10 mg
Synonym Linagliptin Impurity
InChI-Formel InChI=1S/C21H21N7O2/c1-5-6-11-27-17-18(25-20(27)22-3)26(4)21(30)28(19(17)29)12-16-23-13(2)14-9-7-8-10-15(14)24-16/h7-10H,11-12H2,1-4H3,(H,22,25)
SMILES CNc1nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c2n1CC#CC
IUPAC-Name 7-But-2-inyl-3-methyl-8-(methylamino)-1-[(4-methylchinazolin-2-yl)methyl]purin-2,6-dion
Molekulargewicht (g/mol) 403.437
Formelmasse 403.176