missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-(But-2-in-1-yl)-3-methyl-8-(methylamino)-1-((4-methylchinazolin-2-yl)methyl)-1H-purin-2,6(3H,7H)-dion, TRC

Artikelnummer. 30346737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30346737 50 mg 50 Milligramm
30330796 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30346737 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB81233350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 7-(But-2-yn-1-yl)-3-methyl-8-(methylamino)-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
CAS 2468656-63-3
Summenformel C21 H21 N7 O2
Menge 50 mg
Synonym Linagliptin Impurity
InChI-Formel InChI=1S/C21H21N7O2/c1-5-6-11-27-17-18(25-20(27)22-3)26(4)21(30)28(19(17)29)12-16-23-13(2)14-9-7-8-10-15(14)24-16/h7-10H,11-12H2,1-4H3,(H,22,25)
SMILES CNc1nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c2n1CC#CC
IUPAC-Name 7-But-2-inyl-3-methyl-8-(methylamino)-1-[(4-methylchinazolin-2-yl)methyl]purin-2,6-dion
Molekulargewicht (g/mol) 403.437
Formelmasse 403.176
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.