missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30360221
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30360221 1 g 1 Gramm
30352652 500 mg 500 Milligramm
30359917 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30360221 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3823351G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 86-47-5
Summenformel C10H6ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 223.61
IUPAC-Name 7-chloro-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CNc2cc(Cl)ccc2C1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 7-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic Acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-6-8(3-5)12-4-7(9(6)13)10(14)15/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15)
Formelmasse 223.0036
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.