Learn More
7-Chlor-4-oxo-4H-Chromin-2-Carboxylsäure, TRC
Artikelnummer. 30349736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30349736 10 mg
30366370 100 mg
30367499 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30349736 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37562010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114741-22-9
Summenformel C10H5ClO4
Molekulargewicht (g/mol) 224.6
IUPAC-Name 7-Chlor-4-Oxochromin-2-Carboxylsäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)c2ccc(Cl)cc2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Chloro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic Acid
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H5ClO4/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13)14)15-8(6)3-5/h1-4H,(H,13,14)
Formelmasse 223.9876