Learn More
7-Chlor-6-Nitro-4(3H)-Chinazolinon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15254854 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15254854 5 g Glasflasche 5 Gramm
15264854 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15254854 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450790050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 53449-14-2
Summenformel C8H4ClN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 225.59
InChI-Schlüssel URDYTQYZXZKBQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-chloro-6-nitroquinazolin-4 3h-one, 7-chloro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline, 7-chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline, 6-nitro-7-chloro-4-hydroxyquinazoline, 7-chloro-6-nitroquinazolin-4-ol, 7-chloro-6-nitroquinazolin-4-one, 7-chloro-6-nitro-quinazolin-4-one, 7-chloro-6-nitro-3h-quinazolin-4-one, 4 1h-quinazolinone, 7-chloro-6-nitro, 7-chloro-6-nitro-3,4-dihydroquinazolin-4-one
PubChem CID 12441237
IUPAC-Name 7-Chlor-6-nitro-1H-chinazolin-4-on
SMILES C1=C2C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)NC=NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Chloro-6-nitro-4(3H)-quinazolinone
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: slightly soluble in dmf
Formelmasse 225.59
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Chloro-6-nitroquinazolin-4-ol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke