Learn More
7-Chlorobenzo[b]Thiophen-3-Methanol, TRC
Artikelnummer. 30135203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135203 250 mg 250 Milligramm
30132885 100 mg 100 Milligramm
30003949 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135203 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC292850250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142181-53-1
Summenformel C9 H7 Cl O S
Molekulargewicht (g/mol) 198.6693
Synonym Benzo[b]thiophene-3-methanol, 7-chloro-, FI 7011, (7-chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanol, Sertaconazole Imp. C, (7-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanol
IUPAC-Name (7-Chloro-1-Benzothiophhen-3-yl)Methanol
SMILES OCc1csc2c(Cl)cccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (7-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanol
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H7ClOS/c10-8-3-1-2-7-6(4-11)5-12-9(7)8/h1-3,5,11H,4H2
Formelmasse 197.9906