Learn More
7-Chlorimidazo-[1,2-a]-pyridin-2-carbonsäure Hydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468995 250 mg 250 Milligramm
15458995 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468995 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35256.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1020038-42-9 | C8H5ClN2O2 | 196.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1020038-42-9
Summenformel C8H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.59
MDL-Nummer MFCD09991784
InChI-Schlüssel BEFUOITXMHRTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-chloro-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 28875810
IUPAC-Name 7-Chlorimidazo[1,2-a]Pyridin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CC(Cl)=CC2=N1
Specifications
Chemischer Name oder Material 7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Schmelzpunkt ∼231°C (decomposition)
Menge 250 mg
Formelmasse 196.59 (Anhydrous)
Reinheit (%) 95%