Learn More
7-Chlorisatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15451908 5 g 5 Gramm
15441908 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451908 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55594.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7477-63-6 | C8H4ClNO2 | 181.575 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7477-63-6
Summenformel C8H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.575
MDL-Nummer MFCD00022796
InChI-Schlüssel MPLXQMMMGDYXIT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 344135
IUPAC-Name 7-Chlor-1H-Indol-2,3-Dion
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)NC(=O)C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Chloroisatin
Schmelzpunkt 187°C to 191°C
Farbe Orange
Menge 5 g
Synonym 7-chloroisatin, 7-chloroindoline-2,3-dione, 7-chloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-chloro-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 7-chloro, 1h-indole-2,3-dione,7-chloro, 7-chloro-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 7-chlorisatin, 7-chloro isatin, pubchem15537
Formelmasse 181.58
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest