Learn More
7-Chlorokynurensäure, TRC
Artikelnummer. 30350347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30350347 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30350347 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36695825MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 7-Chlorokynurenic acid
CAS 18000-24-3
Summenformel C10H6ClNO3
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-6-7(3-5)12-8(10(14)15)4-9(6)13/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15)
SMILES OC(=O)c1cc(O)c2ccc(Cl)cc2n1
IUPAC-Name 7-Chlor-4-Hydroxychinolin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 223.61
Formelmasse 223.0036