Learn More
7-Chlorpyrazol-[1,5-a]-pyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314123 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11314123 1 g Glasflasche 1 Gramm
11344123 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11314123
Marke: Thermo Scientific Acros 438490010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 58347-49-2 | C6H4ClN3 | 153.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58347-49-2
Summenformel C6H4ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 153.57
MDL-Nummer MFCD04035684
InChI-Schlüssel YCZQHXPIKQHABJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-chloropyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 7-chloro, 7-chloro-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, zlchem 1087, 7-chloropyrazolo 1?5-a pyrimidine, 7-chloranylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, 7-chloro-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine
PubChem CID 12281647
IUPAC-Name 7-Chlorpyrazolo[1,5-a]Pyrimidin
SMILES C1=C2N=CC=C(N2N=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Schmelzpunkt 98.0°C to 102.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Hinweise zum Prozentgehalt 95 %
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 153.57
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Chloropyrazolo¢1,5-a!pyrimidine, 95%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.