Learn More
7-Deazaguanin, 90 +%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15244814 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15244814 1 g Glasflasche 1 Gramm
15254814 5 g Glasflasche -
15264814 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15244814 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450260010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 7355-55-7
Summenformel C6H6N4O
Molekulargewicht (g/mol) 150.14
MDL-Nummer MFCD09033259
InChI-Schlüssel OLAFFPNXVJANFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-deazaguanine, 2-amino-3,7-dihydropyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, 2-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-4-hydroxypyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2-amino-3h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, unii-gpl8t5zo3m, 2-amino-3,7-dihydro-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, gpl8t5zo3m, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one
PubChem CID 96253
IUPAC-Name 2-Amino-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-on
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(NC=C2)N1
Specifications
Chemischer Name oder Material 7-Deazaguanine
Schmelzpunkt >230.0°C
Prozentgehaltsbereich 90% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 150.14
Reinheit (%) 90+%
compliance-icons
Product Identifier
  • 7-Deazaguanine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke