Learn More
7-Deazaguanin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15490848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490848 1 g 1 Gramm
15400858 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490848 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54595.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ethidiumbromid interkaliert effizient in synthetische Duplex-DNAs mit7-deazaguanin anstelle von Guanin, zeigt aber keine der Fluoreszenzverstärkung, die normalerweise bei der Interkalation beobachtet wird. 7-Deazaadenin-Duplexe zeigen etwa 70 % der erwarteten Fluoreszenzverstärkung.
Löslichkeit
Löslich in N,N-Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7355-55-7
Summenformel C6H6N4O
Molekulargewicht (g/mol) 150.14
MDL-Nummer MFCD09033259
InChI-Schlüssel OLAFFPNXVJANFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-deazaguanine, 2-amino-3,7-dihydropyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, 2-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-4-hydroxypyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2-amino-3h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, unii-gpl8t5zo3m, 2-amino-3,7-dihydro-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, gpl8t5zo3m, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one
PubChem CID 96253
IUPAC-Name 2-Amino-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-on
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(NC=C2)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Deazaguanine
Menge 1 g
Beilstein 512680
Löslichkeitsinformationen Soluble in N,N-Dimethylformamide,Dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 150.14
Reinheit (%) 97%